Få mere at vide
Dehydro Nisoldipin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydro Nisoldipine |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11H,10H2,1-5H3 |
| Formel vægt | 386.1478 |