Få mere at vide
Dehydro Nifedipine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8H,1-4H3 |
| Formel vægt | 344.1008 |
| Procent renhed | >95% |