missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dehydro Nicardipine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30012378
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012378 25 mg
30004286 50 mg
30004993 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012378 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22978025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1216817-27-4
Molekylær formel C26 H27 N3 O6 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 513.97
Synonym 3-Methyl 5-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate hydrochloride, 2-[Benzyl(methyl)amino]ethyl methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate hydrochloride, Dehydronicardipine hydrochloride
IUPAC navn 3-O-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl] 5-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride
SMIL Cl.COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCCN(C)Cc2ccccc2)c1c3cccc(c3)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dehydro Nicardipine Hydrochloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C26H27N3O6.ClH/c1-17-22(25(30)34-4)24(20-11-8-12-21(15-20)29(32)33)23(18(2)27-17)26(31)35-14-13-28(3)16-19-9-6-5-7-10-19;/h5-12,15H,13-14,16H2,1-4H3;1H
Formel vægt 513.1667
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.