Få mere at vide
Dehydro Mefloquine-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydro Mefloquine-d5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H10F6N2O/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11/h1-8,15,26H/i1D,2D,6D,7D,15D |
| Formel vægt | 377.1011 |