missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dehydro Levetiracetam, TRC

Artikelnummer. 17994275
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994275 100 mg
17950465 10 mg
17960675 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17994275 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD230275100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 358629-47-7
Molekylær formel C8 H12 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 168.19
Synonym 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethylidene-2-oxo-, (αZ)-, (αZ)-α-Ethylidene-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, Dehydro Levetiracetam, (2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide, Levetiracetam Crotonamide, Levetiracetam Imp. B (EP)
IUPAC navn (Z)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide
SMIL C\C=C(/N1CCCC1=O)\C(=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h2H,3-5H2,1H3,(H2,9,12)/b6-2-
Formel vægt 168.0899
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.