Få mere at vide
Dehydro Isradipine Lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydro Isradipine Lactone |
| CAS | 1076199-91-1 |
| Molekylær formel | C18 H15 N3 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15N3O5/c1-8(2)25-18(23)13-9(3)19-12-7-24-17(22)15(12)14(13)10-5-4-6-11-16(10)21-26-20-11/h4-6,8H,7H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)c1c(C)nc2COC(=O)c2c1c3cccc4nonc34 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2-methyl-5-oxo-7H-furo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.33 |
| Formel vægt | 353.1012 |