missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dehydro Felodipine, TRC

Artikelnummer. 30133715
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133715 1 mg
30135229 5 mg
30009061 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133715 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2296501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 96382-71-7
Molekylær formel C18 H17 Cl2 N O4
Molekylvægt (g/mol) 382.24
Synonym Ethyl Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, Felodipine Imp. A (EP), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-, ethyl methyl ester (9CI), Dehydrofelodipine, H 152/37
IUPAC navn 5-O-ethyl 3-O-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
SMIL CCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2cccc(Cl)c2Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H17Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8H,5H2,1-4H3
Formel vægt 381.0535
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.