missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dehydro Felodipine Ester Lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydro Felodipine Ester Lactone |
| CAS | 96558-27-9 |
| Molekylær formel | C17 H13 Cl2 N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Furo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid, 4-(2,3-dichlorophenyl)-5,7-dihydro-2-methyl-5-oxo-, ethyl ester, H 152/77, Ethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2-methyl-5-oxo-7H-furo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13Cl2NO4/c1-3-23-16(21)12-8(2)20-11-7-24-17(22)14(11)13(12)9-5-4-6-10(18)15(9)19/h4-6H,3,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1c(C)nc2COC(=O)c2c1c3cccc(Cl)c3Cl |
| IUPAC navn | ethyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2-methyl-5-oxo-7H-furo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.2 |
| Formel vægt | 365.0222 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?