missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dehydro Felodipine Ester Lactone, TRC

Artikelnummer. 30359558
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359558 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359558 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2296901MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dehydro Felodipine Ester Lactone
CAS 96558-27-9
Molekylær formel C17 H13 Cl2 N O4
Mængde 1 mg
Synonym Furo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid, 4-(2,3-dichlorophenyl)-5,7-dihydro-2-methyl-5-oxo-, ethyl ester, H 152/77, Ethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2-methyl-5-oxo-7H-furo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C17H13Cl2NO4/c1-3-23-16(21)12-8(2)20-11-7-24-17(22)14(11)13(12)9-5-4-6-10(18)15(9)19/h4-6H,3,7H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)c1c(C)nc2COC(=O)c2c1c3cccc(Cl)c3Cl
IUPAC navn ethyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2-methyl-5-oxo-7H-furo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 366.2
Formel vægt 365.0222
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.