missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dehydro Clevidipine, TRC

Artikelnummer. 30377080
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377080 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377080 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43780525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl (1-oxobutoxy)methyl Ester
CAS 188649-48-1
Molekylær formel C21 H21 Cl2 N O6
Mængde 25 mg
Synonym 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl (1-oxobutoxy)methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C21H21Cl2NO6/c1-5-7-15(25)29-10-30-21(27)17-12(3)24-11(2)16(20(26)28-4)18(17)13-8-6-9-14(22)19(13)23/h6,8-9H,5,7,10H2,1-4H3
SMIL CCCC(=O)OCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2cccc(Cl)c2Cl
IUPAC navn 5-O-(butanoyloxymethyl) 3-O-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 454.3
Formel vægt 453.075
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.