Få mere at vide
Dehydro Benidipine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydro Benidipine |
| CAS | 118935-44-7 |
| Molekylær formel | C28H29N3O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Methyl 5-[1-(Phenylmethyl)-3-piperidinyl] Ester, 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl 1-(Phenylmethyl)-3-piperidinyl Ester, DH 124, 3-(1-Benzylpiperidin-3-yl) 5-Methyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| SMIL | O=C(C1=C(C)N=C(C)C(C(OC)=O)=C1C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)OC3CN(CC4=CC=CC=C4)CCC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 503.55 |
| Formel vægt | 503.2056 |