Få mere at vide
Dehydro Aripiprazole, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dehydro Aripiprazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-9,16H,1-2,10-15H2,(H,26,29) |
| Formel vægt | 445.1324 |
| Procent renhed | >95% |