Få mere at vide
Dehydro Aripiprazole-d8 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydroaripiprazole piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 hydrochloride |
| CAS | 1215383-78-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C23 2H8 H17 Cl2 N3 O2 . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 7-[4-[2,2,3,3,5,5,6,6-Octadeuterio-4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-1H-quinolin-2-one hydrochloride, Dehydro Aripiprazole-d8 hydrochloride, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl) 2,2,3,3,5,5,6,6-d8-piperazin-1-yl]butoxy]quinolin-2(1H)-one hydrochloride, Dehydroaripiprazole-D8 hydrochloride (piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-D8), 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8]butoxy]-2(1H)-quinolinone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25Cl2N3O2.ClH/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18;/h3-9,16H,1-2,10-15H2,(H,26,29);1H/i11D2,12D2,13D2,14D2; |
| SMIL | Cl.[2H]C1([2H])N(CCCCOc2ccc3C=CC(=O)Nc3c2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c4cccc(Cl)c4Cl)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 7-[4-[2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-1H-quinolin-2-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 490.88 |
| Vis mere |