missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dehydro Androsterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydro Androsterone |
| CAS | 2283-82-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 H28 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3alpha)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 3alpha-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 3alpha-Hydroxy-5-androsten-17-one, Androst-5-en-3alpha-ol-17-one, Isoandrostenolone, delta5-Androstene-3alpha-ol-17-one, 5-ANDROSTEN-3a-OL-17-ONE |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC navn | (3R,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.42 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?