Få mere at vide
Dehydro Amlodipine, TRC
Artikelnummer. 30364190
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30364190 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30364190 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22921510MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dehydro Amlodipine
CAS 113994-41-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C20 H23 Cl N2 O5
Mængde 10 mg
Synonym 3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Besilate Imp. D (EP), Amlodipine Related Compound A (USP) as free base
InChI formel InChI=1S/C20H23ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8H,4,9-11,22H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)c1c(COCCN)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2Cl
IUPAC navn 3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 406.86
Formel vægt 406.1295
Procent renhed >95