Få mere at vide
Dehydro Amlodipine, TRC
Artikelnummer. 30351545
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30351545 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30351545 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD229215100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dehydro Amlodipine
CAS 113994-41-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C20 H23 Cl N2 O5
Mængde 100 mg
Synonym 3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Besilate Imp. D (EP), Amlodipine Related Compound A (USP) as free base
InChI formel InChI=1S/C20H23ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8H,4,9-11,22H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)c1c(COCCN)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2Cl
IUPAC navn 3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 406.86
Formel vægt 406.1295
Procent renhed >95
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.