missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dehydro Amlodipine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydro Amlodipine |
| CAS | 113994-41-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 H23 Cl N2 O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Besilate Imp. D (EP), Amlodipine Related Compound A (USP) as free base |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8H,4,9-11,22H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1c(COCCN)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2Cl |
| IUPAC navn | 3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.86 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?