Få mere at vide
Dehydro Amlodipine Fumarate, TRC
Artikelnummer. 30378373
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30378373 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30378373 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92466050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate Fumarate
CAS 2138811-33-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C20 H23 Cl N2 O5 . C4 H4 O4
Mængde 50 mg
Synonym Imp. D (EP) as Fumarate: 3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate Fumarate
InChI formel InChI=1S/C20H23ClN2O5.C4H4O4/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
SMIL CCOC(=O)c1c(COCCN)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2Cl.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-but-2-enedioic acid;3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 522.93
Formel vægt 522.1405
Procent renhed >95