Få mere at vide
Dehydro Amlodipine Besylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydro Amlodipine Besylate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9) |
| Formel vægt | 564.1333 |