Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ Kemisk peristaltisk pumpeslange
Artikelnummer. 11914498
Diameter (metrisk) Indvendig:
9,6 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Artikelnummer. 11914498
Brand: Masterflex™ 9571621
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt formuleret til at give en ideel kombination af kemikalieresistens og pumpens levetid. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ Chemical Peristaltic Pump Tubing indeholder en inert ultra-glat blødgørerfri boring, der er modstandsdygtig over for adsorption/absorption af vandige væsker.
Funktioner og fordele
  • Lang flex-levetid i peristaltiske pumper
  • Temperaturområde fra -59 til 74 °C
  • Overlegen kemisk resistens
  • Blødgører-fri boring
  • Opfylder FDA-kriterier for fødevarekontakt
  • Modstår adsorption/absorption af vandige væsker
  • Næsten upåvirket af kemiske desinfektionsmidler og rengøringsmidler
Typiske anvendelser
  • Dispensering af sæbe og vaskemiddel
  • Kommerciel vasketøjsdispensering
  • Dispensering af opvaskemiddel
  • Anlægsrengøring kemikaliedispensering
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel (fødevarer)
Diameter (metrisk) Indvendig 9,6 mm
Materiale DEHP
Diameter (metrisk) Udvendig 12.7 mm
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med (applikation) Overførsel af følsomme produkter, særligt velegnet til brug på en peristaltisk pumpe.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Maksimalt tryk 03,97 bar ved 20 °C
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C