Få mere at vide
Fisherbrand™ DEHP-fri PVC-rør
Artikelnummer. 17892141 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (engelsk) Indre:
5/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
7/16 tommer
Artikelnummer. 17892141
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af harpiksmaterialer af højeste kvalitet og fri for ortho-phthalat-blødgøringsmidler. Modstår hærdning og misfarvning fra en lang række laboratoriekemikalier. Ideel til en bred vifte af ikke-medicinske, generelle laboratorie-, forsknings- og farmaceutiske applikationer.
Fisherbrand™ DEHP-fri klar plast PVC-rør er fremstillet af de højeste kvalitet harpiksmaterialer og fri for ortho-phthalat-blødgøringsmidler. Modstår hærdning og misfarvning fra en lang række laboratoriekemikalier og giver ikke lugt eller smag, hvilket gør denne slange ideel til en bred vifte af ikke-medicinske, generelle laboratorie-, forsknings- og farmaceutiske applikationer.
  • Laboratoriekvalitet, autoklaverbare klare slanger sætter standarden for renhed og kvalitet, lavet af harpikser og blødgørere af højeste kvalitet
  • Fri for ortho-phthalat blødgørere
  • Modstår hærdning og misfarvning fra en lang række kemikalier - demonstrerer dimensionsstabilitet
  • Mærket med ID og lovoverholdelse samt med 12 tommer intervaller for nem identifikation og måling
  • Durometer hårdhed er Shore A, 60
  • Giver ikke lugt eller smag
  • Kan skrive på med Lab markør
  • Glider let over glas- og plastikbeslag; griber sikkert
  • Autoklaverbar/gennemsigtig
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 5/16 tommer
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (engelsk) Ydre 7/16 tommer
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Tykkelse (engelsk) 1/16 tommer.
Til brug med (applikation) Kan bruges til væske- og gasfasematerialeoverførsel i generelle laboratorie-, forsknings- og farmaceutiske faciliteter
Min. Driftstemperatur (metrisk) 23 °C
Modstandsegenskaber Syrer - Svag; Baser - svage; Alkohol - Alifatisk; Baser - Stærke
Sterilitet Ikke steril
Steriliseringsmetode Autoklav, gas, kemisk
Format Oprullet
Opbevaringskrav Stuetemperatur, undgå direkte sollys
Begrænsninger Ikke-medicinsk
Farve Klar
Hårdhed 60 (Shore A)
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 160 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C
Produkttype PVC rør