missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deglucopyranosyl Ethoxy Etoposide, TRC

Artikelnummer. 30353387
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353387 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353387 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41551550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-O-Demethyl-1-O-ethylepipodophyllotoxin
CAS 102306-95-6
Molekylær formel C23 H24 O8
Mængde 50 mg
Synonym Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 9-ethoxy-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, [5R-(5α,5aβ,8aα,9β)]- (9CI), (5R,5aR,8aR,9S)-9-Ethoxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydro[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzod
InChI formel InChI=1S/C23H24O8/c1-4-28-22-13-8-16-15(30-10-31-16)7-12(13)19(20-14(22)9-29-23(20)25)11-5-17(26-2)21(24)18(6-11)27-3/h5-8,14,19-20,22,24H,4,9-10H2,1-3H3/t14-,19+,20-,22+/m0/s1
SMIL CCO[C@H]1[C@H]2COC(=O)[C@@H]2[C@H](c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c4cc5OCOc5cc14
IUPAC navn (5S,5aR,8aR,9R)-5-ethoxy-9-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5a,6,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-one
Molekylvægt (g/mol) 428.432
Formel vægt 428.147
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.