missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Degarelix, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493047
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493047 50 mg -
16440276 2 mg 2mg
16437066 100 mg 100mg
16436998 10 mg -
16489537 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16493047 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16168A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Degarelix is a competitive and reversible gonadotropin-releasing hormone receptor (GnRHR/LHRHR) antagonist. Degarelix can be used for prostate cancer research.

Degarelix is a competitive and reversible gonadotropin-releasing hormone receptor (GnRHR/LHRHR) antagonist. Degarelix can be used for prostate cancer research.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Degarelix
Fysisk form Powder
CAS 214766-78-6
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C82H103ClN18O16
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (6.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (3.06 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL C[C@H](C(N)=O)NC([C@H]1N(C([C@H](CCCCNC(C)C)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@@H](CC2=CC=C(NC(N)=O)C=C2)NC([C@H](CC3=CC=C(NC([C@H](CC(N4)=O)NC4=O)=O)C=C3)NC([C@H](CO)NC([C@@H](CC5=CC=CN=C5)NC([C@@H](CC6=CC=C(Cl)C=C6)NC([C@@H](CC7=CC=C8C=CC=CC8=C7)NC(C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CCC1)=O
Molekylvægt (g/mol) 1632.26
Formel vægt 1632.26
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.