Få mere at vide
Defluoro N-Benzyl Paroxetine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Defluoro N-Benzyl Paroxetine Hydrochloride |
| CAS | 105813-39-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C26H28ClNO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | trans-(-)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-phenyl-1-(phenylmethyl)piperidine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27NO3.ClH/c1-3-7-20(8-4-1)16-27-14-13-24(21-9-5-2-6-10-21)22(17-27)18-28-23-11-12-25-26(15-23)30-19-29-25;/h1-12,15,22,24H,13-14,16-19H2;1H/t22-,24-;/m0./s1 |
| SMIL | C1CN(C[C@H]([C@@H]1C2=CC=CC=C2)COC3=CC4=C(C=C3)OCO4)CC5=CC=CC=C5.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.96 |
| Formel vægt | 437.1758 |
| Vis mere |