Få mere at vide
Defluoro Linezolid, TRC
Artikelnummer. 30136787
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136787 10 mg
30005301 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136787 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22880010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556801-15-1
Molekylær formel C16H21N3O4
Molekylvægt (g/mol) 319.36
Synonym Acetamide, N-[[(5S)-3-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, Desfluorolinezolid
IUPAC navn N-[[(5S)-3-(4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamide
SMIL CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Defluoro Linezolid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21N3O4/c1-12(20)17-10-15-11-19(16(21)23-15)14-4-2-13(3-5-14)18-6-8-22-9-7-18/h2-5,15H,6-11H2,1H3,(H,17,20)/t15-/m0/s1
Formel vægt 319.153
Procent renhed >95%
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.