Få mere at vide
Defluoro Levofloxacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desfluorolevofloxacin |
| CAS | 117620-85-6 |
| Molekylær formel | C18 H21 N3 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-, (3S)-, 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-, (S)-, (3S)-2,3-Dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (S)-2,3-Dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid, Desfluorolevofloxacin |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3O4/c1-11-10-25-17-14(20-7-5-19(2)6-8-20)4-3-12-15(17)21(11)9-13(16(12)22)18(23)24/h3-4,9,11H,5-8,10H2,1-2H3,(H,23,24)/t11-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1COc2c(ccc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O)N4CCN(C)CC4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.38 |
| Formel vægt | 343.1532 |