missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Defluoro Hydroxy AM-694, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AM694 N-(5-hydroxypentyl) metabolite |
| CAS | 335160-94-6 |
| Molekylær formel | C20H20INO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Methanone, [1-(5-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl](2-iodophenyl)-, [1-(5-Hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl](2-iodophenyl)methanone, AM694 N-(5-hydroxypentyl) metabolite, AM-694 N-(5-hydroxypentyl) metabolite, AM-694 N-(5-hydroxypentyl), Defluoro Hydroxy AM-694, [1-(5-Hydroxypentyl)indol-3-yl](2-iodophenyl)methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20INO2/c21-18-10-4-2-9-16(18)20(24)17-14-22(12-6-1-7-13-23)19-11-5-3-8-15(17)19/h2-5,8-11,14,23H,1,6-7,12-13H2 |
| SMIL | OCCCCCn1cc(C(=O)c2ccccc2I)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | [1-(5-hydroxypentyl)indol-3-yl]-(2-iodophenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 433.28 |
| Formel vægt | 433.0539 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?