missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Defluoro Hydroxy AM-694, TRC

Artikelnummer. 30352877
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352877 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352877 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2287301MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AM694 N-(5-hydroxypentyl) metabolite
CAS 335160-94-6
Molekylær formel C20H20INO2
Mængde 1 mg
Synonym Methanone, [1-(5-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl](2-iodophenyl)-, [1-(5-Hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl](2-iodophenyl)methanone, AM694 N-(5-hydroxypentyl) metabolite, AM-694 N-(5-hydroxypentyl) metabolite, AM-694 N-(5-hydroxypentyl), Defluoro Hydroxy AM-694, [1-(5-Hydroxypentyl)indol-3-yl](2-iodophenyl)methanone
InChI formel InChI=1S/C20H20INO2/c21-18-10-4-2-9-16(18)20(24)17-14-22(12-6-1-7-13-23)19-11-5-3-8-15(17)19/h2-5,8-11,14,23H,1,6-7,12-13H2
SMIL OCCCCCn1cc(C(=O)c2ccccc2I)c3ccccc13
IUPAC navn [1-(5-hydroxypentyl)indol-3-yl]-(2-iodophenyl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 433.28
Formel vægt 433.0539
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.