missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Defluoro 8-Hydroxy Flumazenil, TRC

Artikelnummer. 30355598
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355598 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355598 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD228740100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ethyl 8-hydroxy-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
CAS 131666-45-0
Molekylær formel C15 H15 N3 O4
Mængde 100 mg
Synonym Ethyl 8-hydroxy-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazol-[1,5-alpha][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Flumazenil Imp. B (EP), Flumazenil Related Compound B (USP)
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O4/c1-3-22-15(21)13-12-7-17(2)14(20)10-6-9(19)4-5-11(10)18(12)8-16-13/h4-6,8,19H,3,7H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)c1ncn2c1CN(C)C(=O)c3cc(O)ccc23
IUPAC navn ethyl 8-hydroxy-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 301.3
Formel vægt 301.1063
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.