Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Deferoxaminmesylat, 95%
Artikelnummer. 15756245 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15756245 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15756245 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461770010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 DKK
    1040.65 DKK / 1g
    Spare 189.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 138-14-7 | C25H48N6O8·CH4O3S | 656,79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deferoxamine mesylate
CAS 138-14-7
Smeltepunkt 148 °C til 149 °C
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C25H48N6O8·CH4O3S
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Farveløs til lys brun-gul
InChI nøgle IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
Molekylvægt (g/mol) 656.79
PubChem CID 62881
ChEBI CHEBI:31460
Formel vægt 656.79
Procent renhed 95%