Få mere at vide
Deferiprone, Mikromol
Artikelnummer. 30459326
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30459326 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30459326 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0975.000250
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Deferiprone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deferiprone
CAS 30652-11-0
Analyt- eller komponentnavne Deferiprone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridinone, 4(1H)-Pyridone, 3-hydroxy-1,2-dimethyl- (8CI), 1,2-Dimethyl-3-hydroxy-4(1H)-pyridinone, 1,2-Dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone, 1,2-Dimethyl-3-hydroxypyridin-4-one, 1,2-Dimethyl-3-hydroxypyridine-4-one, 3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridinone, 3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone, 3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4-pyridinone, 3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4-pyridone, APO 66, CGP 37391, CP 20, CP 20 (chelating agent), DN 18001AF, Deferione, Deferiprone, Ferinil, Ferriprox, L 1, L 1 (chelating agent), PL 1
InChI formel InChI=1S/C7H9NO2/c1-5-7(10)6(9)3-4-8(5)2/h3-4,10H,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL CN1C=CC(=O)C(=C1C)O
IUPAC navn 3-hydroxy-1,2-dimethylpyridin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 139.15
Mængde 250 mg
Formel vægt 139.0633 g/mol