Få mere at vide
Deferiprone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16401008
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
16401008 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 16401008 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0568
MedChemExpress Deferiprone is the only orally active iron-chelating drug to be used therapeutically in conditions of transfusional iron overload.
Deferiprone is the only orally active iron-chelating drug to be used therapeutically in conditions of transfusional iron overload.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deferiprone
Fysisk form Solid
CAS 30652-11-0
Farve White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H9NO2
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Opløselighedsinformation DMSO : 7.14 mg/mL (51.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (23.93 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(O)=C(C)N(C)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 139.15
Formel vægt 139.15
Procent renhed 97.0%