Få mere at vide
Deferiprone, MedChemExpress
Beskrivelse
Deferiprone is the only orally active iron-chelating drug to be used therapeutically in conditions of transfusional iron overload.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deferiprone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 30652-11-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C7H9NO2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 7.14 mg/mL (51.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (23.93 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C(O)=C(C)N(C)C=C1 |
| Vis mere |