Få mere at vide
Deferasirox, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deferasirox |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H15N3O4/c25-17-7-3-1-5-15(17)19-22-20(16-6-2-4-8-18(16)26)24(23-19)14-11-9-13(10-12-14)21(27)28/h1-12,25-26H,(H,27,28) |
| Formel vægt | 373.1063 |