Få mere at vide
Deferasirox, Mikromol™
Artikelnummer. 17982756
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17982756 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17982756 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3527.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Deferasirox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deferasirox
CAS 201530-41-8
Analyt- eller komponentnavne Deferasirox
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H15 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-[3,5-Bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-benzoic acid, 4-[3,5-Bis(2-hydroxyphenyl)-1,2,4-triazol-1-yl]benzoic acid, 4-[3,5-Bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]benzoic acid, Asunra, Deferasirox, Exjade, ICL 670, ICL 670A
InChI formel InChI=1S/C21H15N3O4/c25-17-7-3-1-5-15(17)19-22-20(16-6-2-4-8-18(16)26)24(23-19)14-11-9-13(10-12-14)21(27)28/h1-12,25-26H,(H,27,28)
SMIL OC(=O)c1ccc(cc1)n2nc(nc2c3ccccc3O)c4ccccc4O
IUPAC navn 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1,2,4-triazol-1-yl]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 373.36
Mængde 250 mg
Formel vægt 373.1063 g/mol