Få mere at vide
Deferasirox, MedChemExpress
Beskrivelse
Deferasirox (ICL 670) is an orally available iron chelator used for the management of transfusional iron overload.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deferasirox |
| CAS | 201530-41-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H15N3O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | ICL 670 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (267.84 mM) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=C(N2N=C(C3=CC=CC=C3O)N=C2C4=CC=CC=C4O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.36 |
| Vis mere |