missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Deferasirox Impurity F, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis[3-[1-(4-Carboxyphenyl)-5-(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]-4-hydroxyphenyl] Sulfoxide |
| CAS | 1688656-84-9 |
| Molekylær formel | C42 H28 N6 O9 S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Deferasirox Impurity F, Bis[3-[1-(4-Carboxyphenyl)-5-(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]-4-hydroxyphenyl] Sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C42H28N6O9S/c49-33-7-3-1-5-29(33)39-43-37(45-47(39)25-13-9-23(10-14-25)41(53)54)31-21-27(17-19-35(31)51)58(57)28-18-20-36(52)32(22-28)38-44-40(30-6-2-4-8-34(30)50)48(46-38)26-15-11-24(12-16-26)42(55)56/h1-22,49-52H,(H,53,54)(H,55,56) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(cc1)n2nc(nc2c3ccccc3O)c4cc(ccc4O)S(=O)c5ccc(O)c(c5)c6nc(c7ccccc7O)n(n6)c8ccc(cc8)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-[3-[5-[3-[1-(4-carboxyphenyl)-5-(2-hydroxyphenyl)-1,2,4-triazol-3-yl]-4-hydroxyphenyl]sulfinyl-2-hydroxyphenyl]-5-(2-hydroxyphenyl)-1,2,4-triazol-1-yl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 792.771 |
| Formel vægt | 792.164 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?