missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deferasirox Ferrate(III) Tripotassium Complex Methanoate Hydrate, TRC

Artikelnummer. 30363789
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363789 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363789 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22867010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Deferasirox Ferrate(III) Tripotassium Complex Methanoate Hydrate
CAS 554445-58-8
Molekylær formel C44H36FeK3N6O12
Mængde 10 mg
Synonym (OC-6-22')-Bis[4-[3,5-bis[2-(hydroxy-kO)phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl-kN4]benzoato(3-)]ferrate(3-) Tripotassium Methanoate Hydrate
InChI formel InChI=1S/2C21H15N3O4.Fe/c2*25-17-7-3-1-5-15(17)19-22-20(16-6-2-4-8-18(16)26)24(23-19)14-11-9-13(10-12-14)21(27)28;/h2*1-12,25-26H,(H,27,28);/q;;+4/p-6
SMIL CO.CO.C1=C/C(=C/2\NN(/C(=C\3/C(=O)C=CC=C3)/N2)C4=CC=C(C=C4)C(=O)[O-])/C(=O)C=C1.C1=C/C(=C/2\NN(/C(=C\3/C(=O)C=CC=C3)/N2)C4=CC=C(C=C4)C(=O)[O-])/C(=O)C=C1.O.O.[K+].[K+].[K+].[Fe]
IUPAC navn 4-[3,5-bis(2-oxidophenyl)-1,2,4-triazol-1-yl]benzoate;iron(4+)
Molekylvægt (g/mol) 1013.93
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.