Få mere at vide
Deferasirox (Fe3+ chelate), MedChemExpress
Beskrivelse
Deferasirox Fe3+ Chelate is an iron chelating agent extracted from patent WO2003053986.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deferasirox (Fe3+ chelate) |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 554435-83-5 |
| Farve | Black |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H12FeN3O4 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (117.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C([O-])C1=CC=C(N2N=C3[N]4=C2C5=CC=CC=C5[O-][Fe+3]4[O-]C6=CC=CC=C63)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.18 |
| Vis mere |