Få mere at vide
Deferasirox Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Deferasirox Ethyl Ester |
| CAS | 201530-79-2 |
| Molekylær formel | C23 H19 N3 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-, ethyl ester, Ethyl 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]benzoate, Deferasirox Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H19N3O4/c1-2-30-23(29)15-11-13-16(14-12-15)26-22(18-8-4-6-10-20(18)28)24-21(25-26)17-7-3-5-9-19(17)27/h3-14,27-28H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccc(cc1)n2nc(nc2c3ccccc3O)c4ccccc4O |
| IUPAC navn | ethyl 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1,2,4-triazol-1-yl]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 401.41 |
| Formel vægt | 401.1376 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?