Få mere at vide
Deferasirox-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deferasirox-d4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H15N3O4/c25-17-7-3-1-5-15(17)19-22-20(16-6-2-4-8-18(16)26)24(23-19)14-11-9-13(10-12-14)21(27)28/h1-12,25-26H,(H,27,28)/i9D,10D,11D,12D |
| Formel vægt | 377.1314 |