Få mere at vide
Ohaus™ Defender™ 5000 Washdown - D52
Artikelnummer. 15996762 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Læsbarhed:
2.000000 g, 5.000000 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Læsbarhed Pakningsstørrelse
15996762 2.000000 g, 5.000000 g Hver
1 options
Artikelnummer. 15996762 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30444795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12915.00 DKK
    9426.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 3488.93 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Multifunktionel rustfrit stål vaskebordsvægt til standard industrielle applikationer.
  • Ideel til en lang række anvendelser, herunder produktion, emballering, lager og forsendelse.
  • Udstyret med avancerede funktioner såsom maksimal konfigurerbar printoutput, GMP/GLP dataoutput, bibliotek/brugerstyring og flere tilslutningsmuligheder.
  • Indikator guider brugeren med meddelelser på skærmen.
  • Holdbart konstrueret til at modstå barske industrielle miljøer.
  • Flere anvendelsestilstande og høj lagerkapacitet.
  • Flere tilslutningsmuligheder for praktisk dataoverførsel og lagring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 20 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype RS232 (medfølger), 2. RS232/RS485/USB (tilgængelig som tilbehør), USB Host (tilgængelig som tilbehør), WiFi/Bluetooth (tilgængelig som tilbehør), Ethernet (tilgængelig som tilbehør)
Konstruktion 304-grade rustfrit stål platform og ramme, rustfrit stål IP68 indikator, IP67 vejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Volumen 30 kg, 60 kg
Display Type Dot Matrix LCD med hvid LED-baggrundsbelysning
Læsbarhed 2.000000 g, 5.000000 g
Inkluderer AC Strøm, RS232
Materiale 304-grade rustfrit stål platform og ramme, rustfrit stål IP68 indikator, IP67 vejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Model- D52XW60WQDL7-EU
Dimensioner (L x B) 570.00 x 400.00 mm
Dimensioner (L x B x H) 570.00 x 400.00 x 934.000 mm
Længde (metrisk) 570.00 mm
Længde (metrisk) Pan 400 mm
Bredde (metrisk) 400.00 mm
Bredde (metrisk) panorering 400 mm
Højde (metrisk) 934.000 mm
Dybde (metrisk) 570.00 mm