Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 bænkvægt, modeller TD52XW TV
Shop alle Ohaus produkter
Click to view available options
Model-:
D52XW150WTDV8-EU
D52XW150WTDV8-M
D52XW300WTDV8-EU
D52XW300WTDV8-M
D52XW600WTDV8-EU
D52XW600WTDV8-M
Unit Size:
1 enhed
Description
- Brugervenlig model med et letanvendeligt tastatur, stort baggrundsbelyst display og almindelig tekst på skærmen, som guider dig gennem betjeningen.
- Holdbar konstruktion med en rustfri stål platform, ramme, IP67 vejecelle og IP68 indikator.
- Defender opfylder NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typegodkendelser (afhængigt af region).
- Har almindelige industrielle tilstande og understøtter et bibliotek med 50.000 elementer med 1.000 brugerprofiler til nem datahåndtering.
- Indeholder GMP/GLP med tid/dato for resultatsporbarhed.
Specifications
Specifications
| Batterilevetid | 20 timer med genopladeligt batteri |
| Tilslutningstype | Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur |
| Konstruktion | 304-grade rustfrit stål platform og ramme, rustfrit stål IP68 indikator, IP67 vejecelle, skridsikre justerbare gummifødder |
| Volumen | 60.00 kg, 150.00 kg |
| Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
| Læsbarhed | 20.000000 g, 50.000000 g |
| Model- | D52XW150WTDV8-M |
| Beskyttelsesklasse | Rustfri Seel IP68-indikator, IP67-belastningscelle |
| Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C til +40 °C |
| Vejetilstande | Gram, Kilogram, Metriske Tons |
| Show More |