Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 bænkvægt, modeller TD52XW QX
Artikelnummer. 15908495 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Model-:
D52XW150WQDX7-EU
D52XW150WQDX7-M
D52XW150WQX7-EU
D52XW150WQX7-M
D52XW60WQDX7-EU
D52XW60WQDX7-M
D52XW60WQX7-EU
D52XW60WQX7-M
Pakningsstørrelse:
1 enhed
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- unitSize
15908495 D52XW60WQDX7-EU 1 enhed
15908625 D52XW150WQX7-EU 1 enhed
15918495 D52XW150WQDX7-EU 1 enhed
15968575 D52XW60WQDX7-M 1 enhed
15978575 D52XW150WQDX7-M 1 enhed
15978645 D52XW60WQX7-M 1 enhed
15988645 D52XW150WQX7-M 1 enhed
15998615 D52XW60WQX7-EU 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15908495 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30444796
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionelle bænkvægt er ideel til en lang række anvendelser. Bygget holdbart og udstyret med avancerede funktioner såsom maksimal konfigurerbar printoutput, GMP/GLP dataoutput, bibliotek/brugerstyring og flere tilslutningsmuligheder.
  • Brugervenlig model med et letanvendeligt tastatur, stort baggrundsbelyst display og almindelig tekst på skærmen, som guider dig gennem betjeningen.
  • Holdbar konstruktion med en rustfri stål platform, ramme, IP67 vejecelle og IP68 indikator.
  • Defender opfylder NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typegodkendelser (afhængigt af region).
  • Har almindelige industrielle tilstande og understøtter et bibliotek med 50.000 elementer med 1.000 brugerprofiler til nem datahåndtering.
  • Indeholder GMP/GLP med tid/dato for resultatsporbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 20 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur
Konstruktion 304-grade rustfrit stål platform og ramme, rustfrit stål IP68 indikator, IP67 vejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Volumen 30.00 kg, 60.00 kg
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 2.000000 g, 5.000000 g
Model- D52XW60WQDX7-EU
Beskyttelsesklasse Rustfri Seel IP68-indikator, IP67-belastningscelle
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Brugerdefineret, Gram, Kilogram, Metriske Tons, Ounce, Pund, Pund:Ounce, Tonne
Dimensioner (L x B x H) 665 x 500 x 934 mm
Vægt (metrisk) 23.200 kg