Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 bænkvægt, modeller TD52XW QV
Artikelnummer. 15998575 Shop alle Ohaus produkter
Model-:
D52XW150WQDV8-EU
D52XW150WQDV8-M
D52XW150WQV8-EU
D52XW150WQV8-M
D52XW300WQDV8-EU
D52XW300WQDV8-M
D52XW60WQDV8-EU
D52XW60WQDV8-M
D52XW60WQV8-EU
D52XW60WQV8-M
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15998575
Brand: OHAUS™ 30461574
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionelle bænkvægt er ideel til en lang række anvendelser. Bygget holdbart og udstyret med avancerede funktioner såsom maksimal konfigurerbar printoutput, GMP/GLP dataoutput, bibliotek/brugerstyring og flere tilslutningsmuligheder.
  • Brugervenlig model med et letanvendeligt tastatur, stort baggrundsbelyst display og almindelig tekst på skærmen, som guider dig gennem betjeningen.
  • Holdbar konstruktion med en rustfri stål platform, ramme, IP67 vejecelle og IP68 indikator.
  • Defender opfylder NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typegodkendelser (afhængigt af region).
  • Har almindelige industrielle tilstande og understøtter et bibliotek med 50.000 elementer med 1.000 brugerprofiler til nem datahåndtering.
  • Indeholder GMP/GLP med tid/dato for resultatsporbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 20 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur
Konstruktion 304-grade rustfrit stål platform og ramme, rustfrit stål IP68 indikator, IP67 vejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Volumen 60.00 kg, 150.00 kg
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 20.000000 g, 50.000000 g
Model- D52XW150WQDV8-M
Beskyttelsesklasse Rustfri Seel IP68-indikator, IP67-belastningscelle
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Gram, Kilogram, Metriske Tons
Dimensioner (L x B x H) 773 x 610 x 1234 mm
Vægt (metrisk) 36.800 kg