Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 bænkvægt, modeller TD52XW QR Artikelnummer.: 15978485
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11365.00 DKK
    10631.87 DKK / 1 enhed
    Spare 733.13 DKK
    6% Slukket
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 bænkvægt, modeller TD52XW QR
Artikelnummer. 15978485 Shop alle Ohaus produkter
D52XW15WQDR6-EU, 1 enhed
Model-:
D52XW15WQDR6-EU
D52XW15WQDR6-M
D52XW15WQR6-EU
D52XW15WQR6-M
D52XW6WQDR6-EU
D52XW6WQDR6-M
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15978485
Brand: OHAUS™ 30444792
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11365.00 DKK
    10631.87 DKK / 1 enhed
    Spare 733.13 DKK
    6% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionelle bænkvægt er ideel til en lang række anvendelser. Bygget holdbart og udstyret med avancerede funktioner såsom maksimal konfigurerbar printoutput, GMP/GLP dataoutput, bibliotek/brugerstyring og flere tilslutningsmuligheder.
  • Brugervenlig model med et letanvendeligt tastatur, stort baggrundsbelyst display og almindelig tekst på skærmen, som guider dig gennem betjeningen.
  • Holdbar konstruktion med en rustfri stål platform, ramme, IP67 vejecelle og IP68 indikator.
  • Defender opfylder NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typegodkendelser (afhængigt af region).
  • Har almindelige industrielle tilstande og understøtter et bibliotek med 50.000 elementer med 1.000 brugerprofiler til nem datahåndtering.
  • Indeholder GMP/GLP med tid/dato for resultatsporbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 20 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur
Konstruktion 304-grade rustfrit stål platform og ramme, rustfrit stål IP68 indikator, IP67 vejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Volumen 6.00 kg, 15.00 kg
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.500000 g, 1.000000 g
Model- D52XW15WQDR6-EU
Beskyttelsesklasse Rustfri Seel IP68-indikator, IP67-belastningscelle
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Brugerdefineret, Gram, Kilogram, Metriske Tons, Ounce, Pund, Pund:Ounce, Tonne
Dimensioner (L x B x H) 442 x 305 x 604 mm
Vægt (metrisk) 9.900 kg
Produkttitel
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 bænkvægt, modeller TD52XW QR >