Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 W serie base
Artikelnummer. 15998535 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
15.00 kg
15.00 kg, 30.00 kg
150.00 kg
150.00 kg, 300.00 kg
3.00 kg, 6.00 kg
30.00 kg
30.00 kg, 60.00 kg
300.00 kg, 600.00 kg
6.00 kg, 15.00 kg
60.00 kg
60.00 kg, 150.00 kg
Model-:
D150WQDV
D150WQDX
D150WQV
D150WQX
D150WTDV
D15WQDL
D15WQDR
D15WQL
D15WQR
D300WQDV
D300WTDV
D30WQDL
D30WQL
D600WTDV
D60WQDL
D60WQDV
D60WQDX
D60WQL
D60WQV
D60WQX
D6WQDR
Pakningsstørrelse:
1 enhed
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- Pakningsstørrelse
15998535 30.00 kg D30WQL 1 enhed
15908415 3.00 kg, 6.00 kg D6WQDR 1 enhed
15908425 30.00 kg, 60.00 kg D60WQDX 1 enhed
15908545 60.00 kg D60WQL 1 enhed
15918415 6.00 kg, 15.00 kg D15WQDR 1 enhed
15918425 60.00 kg, 150.00 kg D150WQDX 1 enhed
15918435 60.00 kg, 150.00 kg D150WTDV 1 enhed
15918545 60.00 kg D60WQX 1 enhed
15928435 150.00 kg, 300.00 kg D300WTDV 1 enhed
15938435 300.00 kg, 600.00 kg D600WTDV 1 enhed
15958415 6.00 kg, 15.00 kg D15WQDL 1 enhed
15958425 30.00 kg, 60.00 kg D60WQDV 1 enhed
15968415 15.00 kg, 30.00 kg D30WQDL 1 enhed
15968425 60.00 kg, 150.00 kg D150WQDV 1 enhed
15968605 150.00 kg D150WQX 1 enhed
15978415 30.00 kg, 60.00 kg D60WQDL 1 enhed
15978425 150.00 kg, 300.00 kg D300WQDV 1 enhed
15978535 15.00 kg D15WQR 1 enhed
15978605 60.00 kg D60WQV 1 enhed
15988535 15.00 kg D15WQL 1 enhed
15988605 150.00 kg D150WQV 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 15998535 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30454673
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8770.00 DKK
    6385.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 2384.73 DKK
    27% Slukket
På lager
OHAUS™ Defender™ 5000 W Series Base tilbyder holdbarhed til krævende industrielle applikationer. W-serien har fugtbeskyttede enkeltpunktsvejeceller, rustfri stålkonstruktion, skridsikre gummijusterbare fødder, aftagelige rustfri stålvægte og integrerede nivelleringsbobler.
  • W-serien har en rustfri stålplatform, ramme og IP67 vejecelle til at modstå barske industrielle miljøer.
  • Defender 5000-baserne er udstyret med et EasyConnect-kabel, som giver mulighed for øjeblikkelig konfiguration med Defender 5000 (TD52) indikatorer, hvilket fremskynder installationen.
  • Defender 5000 baser er NTEP-certificeret og Measurement Canada godkendt.
  • Disse baser bærer også OIML- og EC-typegodkendelser, hvilket gør dem ideelle til legal-for-trade-brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstruktion 304-kvalitets rustfri stålplatform, rustfri stålramme, IP67 vejecelle, skridsikre justerbare gummifødder, niveauindikator
Volumen 30.00 kg
Læsbarhed 2.000000 g
Model- D30WQL
Beskyttelsesklasse IP67
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Dimensioner (L x B x H) 428 x 400 x 120 mm
Vægt (metrisk) 8.600 kg