Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 W serie base
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
15.00 kg
15.00 kg, 30.00 kg
150.00 kg
150.00 kg, 300.00 kg
3.00 kg, 6.00 kg
30.00 kg
30.00 kg, 60.00 kg
300.00 kg, 600.00 kg
6.00 kg, 15.00 kg
60.00 kg
60.00 kg, 150.00 kg
Model-:
D150WQDV
D150WQDX
D150WQV
D150WQX
D150WTDV
D15WQDL
D15WQDR
D15WQL
D15WQR
D300WQDV
D300WTDV
D30WQDL
D30WQL
D600WTDV
D60WQDL
D60WQDV
D60WQDX
D60WQL
D60WQV
D60WQX
D6WQDR
missing translation for 'unitSize'
1 enhed
Description
- W-serien har en rustfri stålplatform, ramme og IP67 vejecelle til at modstå barske industrielle miljøer.
- Defender 5000-baserne er udstyret med et EasyConnect-kabel, som giver mulighed for øjeblikkelig konfiguration med Defender 5000 (TD52) indikatorer, hvilket fremskynder installationen.
- Defender 5000 baser er NTEP-certificeret og Measurement Canada godkendt.
- Disse baser bærer også OIML- og EC-typegodkendelser, hvilket gør dem ideelle til legal-for-trade-brug.
Specifications
Specifications
| Konstruktion | 304-kvalitets rustfri stålplatform, rustfri stålramme, IP67 vejecelle, skridsikre justerbare gummifødder, niveauindikator |
| Volumen | 150.00 kg |
| Læsbarhed | 10.000000 g |
| Model- | D150WQX |
| Beskyttelsesklasse | IP67 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C til +40 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 523 x 500 x 120 mm |
| Vægt (metrisk) | 19.400 kg |