Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 W serie base
Artikelnummer. 15938435 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
15.00 kg
15.00 kg, 30.00 kg
150.00 kg
150.00 kg, 300.00 kg
3.00 kg, 6.00 kg
30.00 kg
30.00 kg, 60.00 kg
300.00 kg, 600.00 kg
6.00 kg, 15.00 kg
60.00 kg
60.00 kg, 150.00 kg
Model-:
D150WQDV
D150WQDX
D150WQV
D150WQX
D150WTDV
D15WQDL
D15WQDR
D15WQL
D15WQR
D300WQDV
D300WTDV
D30WQDL
D30WQL
D600WTDV
D60WQDL
D60WQDV
D60WQDX
D60WQL
D60WQV
D60WQX
D6WQDR
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15938435
Brand: OHAUS™ 30419627
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
OHAUS™ Defender™ 5000 W Series Base tilbyder holdbarhed til krævende industrielle applikationer. W-serien har fugtbeskyttede enkeltpunktsvejeceller, rustfri stålkonstruktion, skridsikre gummijusterbare fødder, aftagelige rustfri stålvægte og integrerede nivelleringsbobler.
  • W-serien har en rustfri stålplatform, ramme og IP67 vejecelle til at modstå barske industrielle miljøer.
  • Defender 5000-baserne er udstyret med et EasyConnect-kabel, som giver mulighed for øjeblikkelig konfiguration med Defender 5000 (TD52) indikatorer, hvilket fremskynder installationen.
  • Defender 5000 baser er NTEP-certificeret og Measurement Canada godkendt.
  • Disse baser bærer også OIML- og EC-typegodkendelser, hvilket gør dem ideelle til legal-for-trade-brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstruktion 304-kvalitets rustfri stålplatform, rustfri stålramme, IP67 vejecelle, skridsikre justerbare gummifødder, niveauindikator
Volumen 300.00 kg, 600.00 kg
Læsbarhed 20.000000 g, 50.000000 g
Model- D600WTDV
Beskyttelsesklasse IP67
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Dimensioner (L x B x H) 822 x 600 x 132 mm
Vægt (metrisk) 39.000 kg