Få mere at vide
Ohaus™ Defender 5000 VF-seriens gulv- og pitmonteringsplatform Artikelnummer.: 15184643
Ohaus™ Defender 5000 VF-seriens gulv- og pitmonteringsplatform
Artikelnummer. 15184643 Shop alle Ohaus produkter
Kapacitet: 600 kg
:
Kapacitet: 600 kg
Artikelnummer. 15184643
Brand: Ohaus™ 30078073
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
OHAUS Explorer High Capacity vægte giver uovertruffen funktionalitet i en række højtydende vægte med høj kapacitet, som er ulig alle andre på markedet! Denne smarte og intuitive balance forenkler selv de mest komplekse laboratoriemålinger med høj kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering AutoCal™ - Automatisk
Tilslutningstype Ethernet (tilgængelig som tilbehør)RS232 (inkluderet)USB (inkluderet)
Oversigt Elektronisk vægt, EX24001-EU
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.100000 g
Sprog Kinesisk, engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, polsk, portugisisk (BR), spansk (MX)
Linearitet 0.200000 g
Materiale Blødt stål, sortmalet
Model- VFP-E60051PM
Gentagelighed 0.100000 g
Stabiliseringstid 1.000 sek.
Type Defender 5000 VF-seriens gulv- og pitmonteringsplatform
Vejetilstande kg, g, lb, oz, lb:oz, t, brugerdefineret
Dimensioner (L x B x H) 443.00 x 377.00 x 120.000 mm
Længde (engelsk) 17,44 tommer.
Længde (metrisk) 443.00 mm
Bredde (engelsk) 14,90 tommer.
Bredde (metrisk) 377.00 mm
Bredde (metrisk) panorering 311.000 mm
Højde (engelsk) 4,70 tommer.
Højde (metrisk) 120.000 mm
Dybde (engelsk) 17,44 tommer.
Dybde (metrisk) 443.00 mm
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
  • Ohaus - Explorer balances
    Ohaus - Explorer balances
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Ohaus Explorer balances
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Ohaus™ Defender 5000 VF-seriens gulv- og pitmonteringsplatform >