Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 R Series Base
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
15.00 kg, 30.00 kg
150.00 kg, 300.00 kg
3.00 kg, 6.00 kg
30.00 kg, 60.00 kg
300.00 kg, 600.00 kg
6.00 kg, 15.00 kg
60.00 kg, 150.00 kg
Model-:
D150RQDV
D150RQDX
D150RTDV
D15RQDL
D15RQDR
D300RQDV
D300RTDV
D30RQDL
D600RTDV
D60RQDL
D60RQDV
D60RQDX
D6RQDR
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
- R-serien har en rustfri stålplatform, pulverlakeret stålramme og en aluminiumsvejecelle til at modstå barske industrielle miljøer.
- Defender 5000-baserne er udstyret med et EasyConnect-kabel, som giver mulighed for øjeblikkelig konfiguration med Defender 5000 (TD52) indikatorer, hvilket fremskynder installationen.
- Defender 5000 baser er NTEP-certificeret og Measurement Canada godkendt.
- Disse baser bærer også OIML- og EC-typegodkendelser, hvilket gør dem ideelle til legal-for-trade-brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Konstruktion | 304 rustfrit stål platform, sandgrå pulverlakeret stålramme, aluminiumsvejecelle, skridsikre justerbare gummifødder, niveauindikator |
| Volumen | 60.00 kg, 150.00 kg |
| Læsbarhed | 5.000000 g, 10.000000 g |
| Model- | D150RTDV |
| Beskyttelsesklasse | IP67 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C til +40 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 821 x 600 x 132 mm |
| Vægt (metrisk) | 39.000 kg |