Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 R Series Base
Artikelnummer. 15948415 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
15.00 kg, 30.00 kg
150.00 kg, 300.00 kg
3.00 kg, 6.00 kg
30.00 kg, 60.00 kg
300.00 kg, 600.00 kg
6.00 kg, 15.00 kg
60.00 kg, 150.00 kg
Model-:
D150RQDV
D150RQDX
D150RTDV
D15RQDL
D15RQDR
D300RQDV
D300RTDV
D30RQDL
D600RTDV
D60RQDL
D60RQDV
D60RQDX
D6RQDR
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15948415
Brand: OHAUS™ 30419608
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
OHAUS™ Defender™ 5000 R Series Base tilbyder holdbarhed til krævende industrielle applikationer. R-serien har fugtbeskyttede enkeltpunktsvejeceller, pulverlakeret stålkonstruktion, skridsikre gummijusterbare fødder, aftagelige rustfri stålvægte og nivelleringsbobler.
  • R-serien har en rustfri stålplatform, pulverlakeret stålramme og en aluminiumsvejecelle til at modstå barske industrielle miljøer.
  • Defender 5000-baserne er udstyret med et EasyConnect-kabel, som giver mulighed for øjeblikkelig konfiguration med Defender 5000 (TD52) indikatorer, hvilket fremskynder installationen.
  • Defender 5000 baser er NTEP-certificeret og Measurement Canada godkendt.
  • Disse baser bærer også OIML- og EC-typegodkendelser, hvilket gør dem ideelle til legal-for-trade-brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstruktion 304 rustfrit stål platform, sandgrå pulverlakeret stålramme, aluminiumsvejecelle, skridsikre justerbare gummifødder, niveauindikator
Volumen 30.00 kg, 60.00 kg
Læsbarhed 2.000000 g, 5.000000 g
Model- D60RQDL
Beskyttelsesklasse IP67
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Dimensioner (L x B x H) 428 x 400 x 120 mm
Vægt (metrisk) 8.600 kg